Fontos dokumentumok
23348-U
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 75 m × 0.18 mm, df 0.14 μm
Szinonimák:
GC column, biscyanopropyl siloxane
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
Paraméterek
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
321
df
0.14 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
H × belső átmérő
75 m × 0.18 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical
food and beverages
oszloptípus
capillary highly polar
Related Categories
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
AOCS and AOAC methods for trans fatty acid composition require highly polar cyanosilicone capillary columns.
Protocols
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.