Merck
28282-U
Supelco
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Szinonimák:
Tenax® GR GLASS TD TUBE, 7IN, FOR GERSTE
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
product name
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
material
glass TD tube
Minőségi szint
leírás
Sealed with TDS³ Storage Container
Jellemzők
fritted
preconditioned
kiszerelés
pkg of 1 ea
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × belső átmérő × H
6 mm × 4 mm × 7 in.
matrix
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
alkalmasság
suitable for (extends range of Tenax TA)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Tenax® GR is a glass prepacked sampling tube. All of the pre-packed glass sampling tubes incorporate a glass frit at the inlet, which increases their performance, and are individually numbered.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Jogi információk
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)