Fontos dokumentumok
12809-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 23% SP®-1700, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Szinonimák:
GC column, Chromosorb P w/SP1700
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
0-110 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
80/100 Chromosorb P AW support
mátrix aktív csoport
23% SP®-1700 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)