Merck
21228
GC Stationary Phase
phase OV-101, bottle of 20 g
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
23151817
NACRES:
SB.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Ügynökség
meets requirements for USP G1
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 20 g
Paraméterek
0-350 °C temp. range
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
mátrix aktív csoport
OV-101 phase
oldhatóság
chloroform: soluble
oszloptípus
packed GC
Általános leírás
GC methods are divided into two classes depending on the nature of stationary phases; gas-solid chromatography (GSC) and gas-liquid chromatography (GLC). GSC has solid adsorptive material and solute particles are removed from mobile phase by electrostatic forces. GLC has a thin layer of liquid coated or bonded on the surface of an inert particle or on the walls of the column where solute particles are retained in the liquid phase based on their partition coefficients. The primary necessity of a stationary phase is to provide sample separation sustaining phase integrity over a reasonable period of time. It should be stable for the chemical and thermal changes. Selectivity, peak symmetry, analysis time, degree of separation, peak tailing are few parameters to consider for choosing a stationary phase. OV-101 is a modified silicone polymer which has good temperature stability. It is suitable as liquid phases in chromatograph.
Synthesized specifically to be purer, of narrow molecular weight range, and without trace catalysts or impurities for use as a GC stationary phase.
Alkalmazás
OV-101 is a suitable stationary phase for monitoring the urinary excretion in man for pentachlorophenol (PCP) and PCP conjugated to glucuronic acid, using gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
S Uhl et al.
Archives of toxicology, 58(3), 182-186 (1986-02-01)
Pentachlorophenol (PCP) was given orally to three volunteers at single doses of 3.9, 4.5, 9, and 18.8 mg. Daily urinary excretion of PCP and PCP conjugated to glucuronic acid was monitored using gas chromatography with electron capture detection (GC/ECD). Based
Harold M. McNair, James M. Miller
Basic Gas Chromatography (2011)
David B. Troy, Paul Beringer
Remington: The Science and Practice of Pharmacy, 605-605 (2006)
James P. Lodge, Jr.
Methods of Air Sampling and Analysis, 98-98 (1988)