Fontos dokumentumok
12380
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase none, matrix 40/60 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 5.0 ft (1.5 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
5.0 ft (1.5 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Mátrix
40/60 Carboxen-1000 support
mátrix aktív csoport
none phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)