Merck
C6269
Supelco
Chromosorb® LC-9
10 μm
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
form
solid
Minőségi szint
külső felület
>350 m2/g
részecskeméret
10 μm
sűrűség
0.48 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Alkalmazás
Separation of carbohydrates, high fructose syrup, sugars, amines, nucleotides, strongly polar compounds, carboxylic acids, polyhydroxy compounds, etc.
Kapcsolódás
A polar-bonded phase on Chromosorb LC-6.
Elkészítési megjegyzés
Prepared by chemically bonding an amino type functional group on the microparticle silica substrate.
Jogi információk
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.