Fontos dokumentumok
12392-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 60/80 Carboxen-1000 support, L × O.D. × I.D. 15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Agilent
Paraméterek
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
15.0 ft (4.6 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Mátrix
60/80 Carboxen-1000 support
mátrix aktív csoport
none phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with Agilent Configuration A
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)