Fontos dokumentumok
13860-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 0.2% Carbowax 1500, matrix 60/80 Carbopack C support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Javasolt termékek
material
stainless steel column
Minőségi szint
parameter
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × külső átmérő × belső átmérő
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matrix
60/80 Carbopack C support
mátrix aktív csoport
0.2% Carbowax 1500 phase
oszloptípus
packed GC
kompatibilitás
for use with General Configuration
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)