Fontos dokumentumok
25461
Carboxen®-1006 PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
leírás
PLOT = Porous Layer Open Tubular
gyártó/kereskedő neve
Carboxen®
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
átlagos vastagság
30 μm
df
30 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.53 mm
mátrix aktív csoport
Carbon molecular sieve phase
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
oszloptípus
capillary PLOT
Általános leírás
USP Code: None
Phase:
- Carbon molecular sieve
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Related Content
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.