10257
Carbopack™ Carbon Adsorbent
matrix Carbopack™ C, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Javasolt termékek
product name
Carbopack™ Adsorbent, matrix Carbopack™ C, 60-80 mesh, bottle of 10 g
termékcsalád
Carbopack™
Minőségi szint
form
granular
kiszerelés
bottle of 10 g
technika/technikák
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
~10 m2/g
matrix
Carbopack™ C
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
60-80 mesh
pórusméret
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
sűrűség
~0.70 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbopack products are a type of GCB adsorbent.
- Particles are 40 mesh and smaller
- Use 40/60 mesh to prevent channeling (if observed with a 20/40 mesh Carbotrap® adsorbent)
- Use smaller mesh (60/80, 80/100, etc.) for all other applications
- Use the smallest particle size available as long as the application can handle the pressure drop
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.