Merck
11049-U
Supelco
Tenax® Porous Polymer Adsorbent
matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500g
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
NACRES:
SB.54
Terméknév
Tenax® Porous Polymer Adsorbent, matrix Tenax GR, 20-35 mesh, bottle of 500 g
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
bottle of 500 g
Paraméterek
350 °C temp. limit
külső felület
~25 m2/g
Mátrix
Tenax GR
részecskeméret
20-35 mesh
sűrűség
~0.40 g/mL (free fall density)
Általános leírás
Tenax porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, is widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications. Its unique structure provides alternate and desirable adsorption/desorption characteristics compared to other porous polymers.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Lábjegyzet
Tenax GR is a composite material containing 70% Tenax TA and 30% graphite carbon.
Jogi információk
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Handbook of Water Analysis.
Leo M, et al.
Technology & Engineering, 625-625 (2007)
Evaluation of Tenax-GR adsorbent for the passive sampling of volatile organic compounds at low concentrations.
Cao X and Hewitt N.
Atmos. Environ., Part A, 27 (12), 1865-1872 (1993)
Retention characteristics of some volatile compounds on Tenax GR.
Dostal VKM and Churacek J.
Journal of Chromatography A, 642 (1), 379-382 (1993)
Jae Hwan Lee et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(11), 1503-1517 (2006-11-23)
Four popular thermally desorbable adsorbents used for air sampling (Tenax TA, Tenax GR, Carbopack B, and Carbopack X) are examined for the potential to form artifacts with ozone (O3) at environmental concentrations. The performance of these adsorbents for the ketone