10471
Carboxen® Adsorbent
matrix Carboxen® 1003, 40-60 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Carboxen®
Minőségi szint
form
powder
kiszerelés
bottle of 10 g
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
~1000 m2/g
matrix
Carboxen® 1003
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
40-60 mesh
pórusméret
~0.26 cm3/g mesoporosity
~0.28 cm3/g macroporosity
~0.38 cm3/g microporosity
~5-8 Å pore diameter
sűrűség
~0.49 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.