Fontos dokumentumok
50146-U
Supelco
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Szinonimák:
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Terméknév
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L7
termékcsalád
LiChrospher®
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
LiChrospher®
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
11.5% Carbon loading
Paraméterek
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
12.5 cm × 4 mm
külső felület
360 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
60 Å
működési pH
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
LiChrospher® RP-select B HPLC column is a versatile reversed-phase sorbent optimized for HPLC separations of basic compounds. Based on spherical silica particles, the sorbent prevents secondary interactions with basic substances, and ensures that they are eluted as highly symmetrical peaks. It is also suitable for the determination of neutral and acidic substances.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)