ZRT1339
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone TROMA-1 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CK-8, Cytokeratin endo A, Cytokeratin-8, K8, Keratin type II cytoskeletal 8, Keratin-8, Type-II keratin Kb8
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
recombinant monoclonal
leírás
clone TROMA-1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 54.57 kDa
observed mol wt ~54 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... Krt8(16691)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cytokeratin 8 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Human Cytokeratin 8.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cytokeratin 8 in HepG2 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 2 µg from a representative lot immunoprecipitated Cytokeratin 8 in HeLa cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human Cytokeratin 8 with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1