Fontos dokumentumok
HS120043
Microtube Storage Box
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes, black polypropylene, pk of 5
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.12
Anyagok
black polypropylene
Jellemzők
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
kiszerelés
pk of 5
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS120043
H × Sz × Ma
5.6 in. × 6 in. × 2.2 in.
lyuk átmérő
12.3 mm
Tulajdonságok és előnyök
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)