ZRB2650
Anti-Cas9 Antibody, clone 1C12-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, EC:3.1.-.-, SpCas9, SpyCas9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C12-H1, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 158 kDa
observed mol wt ~158 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
all
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgGκ
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from Cas9 transfected HEK-293 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Cas9 in lysate from HEK-293 cells transfected with Cas9.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Cas9 in one million NIH/3T3 cells transfected with Cas9.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in NIH/3T3 cells transfected with Cas9.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2