Fontos dokumentumok
Z239135
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.71
material
oblong
polystyrene
kiszerelés
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Sz × H × Ma
116 mm × 190 mm × 25 mm
Edény H × Sz
190 mm × 116 mm
Általános leírás
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)