ZRB2343
Anti-β Galactosidase Antibody, clone 2C15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
EC:3.2.1.23;Acid beta-galactosidase;Lactase, Elastin receptor 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C15, recombinant monoclonal
leírás
2C15 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 76.08 kDa
observed mol wt ~120 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GLB1(2720)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected β Galactosidase in HepG2 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected β Galactosidase in COS-7 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Beta Galactosidase peptide with a KD of 3.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected β Galactosidase in human liver tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected β Galactosidase in HepG2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1