GE28-9924-74
HiScreen™ Capto™ Blue
Cytiva 28-9924-74, pack of 1 column
About This Item
Javasolt termékek
kiszerelés
pack of 1 column
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9924-74
parameter
1.2 ml/min - 2.3 ml/min flow rate
44 psi
ágyméret
7.7 mm × 100 mm
ágytérfogat
4.7 mL
kapacitás
~25 mg binding capacity(human serum albumin/ml medium)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Prepacked with Capto™ Blue
- Excellent for method optimization and parameter screening due to the 10 cm bed height
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
- Small bed volume for fast results and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same flow velocity
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
Protocols
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from Cytiva.