ZRB2112
Anti-CD44 Antibody, clone 5H23 Antibody, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
CD44 antigen;CDw44;Epican;Extracellular matrix receptor III;ECMR-III;GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor;HUTCH-I;Heparan sulfate proteoglycan;Hermes antigen;Hyaluronate receptor;Phagocytic glycoprotein 1;PGP-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
5H23, recombinant monoclonal
leírás
5H23 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 81.54 kDa
observed mol wt ~140 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD44(960)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human CD44.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected recombinant Human CD44.
Tested Applications
Enzyme Immunoassay Analysis: A Series of Dilutions from a representative lot detected CD44 in CD44 and GST proteins.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected CD44 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD44 in human skin tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human CD44 protein with a KD of 2.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD44 in Human skin tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)