ZRB1754
Anti-TP63 Antibody, clone 1E14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Tumor protein 63;p63;Chronic ulcerative stomatitis protein;CUSP;Keratinocyte transcription factor KET;Transformation-related protein 63;Tumor protein p73-like;p40;p73L;P51
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E14, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
form
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 65.76 kDa
observed mol wt ~66 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP63(8626)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TP63 in A431 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TP63 in Mouse E18 skin tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TP63 in A431 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TP63 peptide with a KD of 6.9 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TP63 in A431 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1