Fontos dokumentumok
SAB4200497
Anti-THY1 antibody, Mouse monoclonal
clone TH350, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CD90, Anti-CDw90, Anti-FLJ33325, Anti-Thy-1 T-cell antigen, Anti-Thy-1 antigen, Anti-Thy-1 cell surface antigen, Anti-thy-1 membrane glycoprotein, Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TH350, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~27 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: 20-40 μg/test using A549 cells.
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using NT2 total cell extracts.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... THY1(7070)
Általános leírás
Thy-1 cell surface antigen (THY1) is a glycoprotein that is expressed on the membranes of adult cells, mesenchymal stromal cells and cancer cells. It has a molecular weight of about 25-37kDa. The gene encoding THY1 is localized on human chromosome 11q23.3.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2