Fontos dokumentumok
SAE0215
Inorganic Pyrophosphatase from Escherichia coli
≥100 units/mL, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
grade
for molecular biology
leírás
Recombinant, expressed in E.coli
Teszt
≥95% (size exclusion chromatography)
Forma
buffered aqueous solution
specifikus aktivitás
≥100 units/mL
eltarthatósági idő
2 yr at -20 °C ((retest))
molekulatömeg
19.7 kDa
tárolási körülmény
OK to freeze
koncentráció
≥100 units/mL
szín
colorless
optimális pH
9.0 (25 °C)
pH
8.0 (25 °C)
oldhatóság
soluble
water: miscible
alkalmasság
suitable for molecular biology
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
idegen aktivitás
DNAse, none detected
RNAse, none detected
Nickase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)