ZRB1881
Anti-MCT1/SLC16A1 Antibody, clone 2B21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Monocarboxylate transporter 1;Solute carrier family 16 member 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2B21, recombinant monoclonal
leírás
2B21 Clone
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 53.94 kDa
observed mol wt ~54 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
rat, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
monkey
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC16A1(6566)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected MCT1/SLC16A1 in L6 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MCT1/SLC16A1 in lysates from Rat skeletal muscle tissue and U-251 MG cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected MCT1/SLC16A1 in one million U-251 MG cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MCT1/SLC16A1 in U-251 MG cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MCT1/SLC16A1 peptide with a KD of 1.7 x 10-8 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected MCT1/SLC16A1 in L6 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.