ZRB1646
Anti-SLC16A3/MCT4 Antibody, clone 2J22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Monocarboxylate transporter 4;MCT 4;Solute carrier family 16 member 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2J22, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 49.47 kDa
observed mol wt ~55 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC16A3(9123)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SLC16A3/MCT4 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC16A3/MCT4 in A431 cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SLC16A3/MCT4 peptide with a KD of 3.5 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC16A3/MCT4 in A431 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC16A3/MCT4 in human skeletal muscle tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)