AB1286-I
Anti-Monocarboxylate Transporter 1 Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Protein IGO1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (immunogen homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgY
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected rat brain membrane tissue lysate in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Rat brain membrane tissue lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1