ZRB1755
Anti-P2X7 Antibody, clone 1D23-1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
ATP receptor, P2X purinoceptor 7, P2Z receptor, Purinergic receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D23-1, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected P2X7 in Human brain tissue lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected P2X7 in SK-MEL-28 cells.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilution from a representative lot detected GST-tagged full-length Human P2X7.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected P2X7 in Human cerebral cortex tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound P2X7 peptide with a KD of 2.0 x 10-9 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)