Fontos dokumentumok
P8997
Anti-Purinergic Receptor P2X7 (extracellular)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-P2Z
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
flow cytometry: 10 μg/test using Jurkat T-cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... P2RX7(5027)
mouse ... P2rx7(18439)
rat ... P2rx7(29665)
Related Categories
Általános leírás
Fluorescein isothiocyanate (FITC) is a fluorescein derivative (fluorochrome) used to tag antibodies, including secondary antibodies, for use in fluorescence-based assays and procedures. FITC excites at 495 nm and emits at 521 nm.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?