Fontos dokumentumok
P9122
Anti-Purinergic Receptor P2X7 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-P2Z
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human, rat, mouse
technika/technikák
western blot: 1:200 using rat brain lysate and human cell lines
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... P2RX7(5027)
mouse ... P2rx7(18439)
rat ... P2rx7(29665)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3