Fontos dokumentumok
EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
About This Item
UNSPSC kód:
41103909
NACRES:
NB.82
Jellemzők
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5427752005
parameter
13,200 max. RCF (19,090 xg)
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models 5430/5430R
Általános leírás
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)