05-485
Anti-phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody, clone 9E12
clone 9E12, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E12, monoclonal
faj reaktivitás
canine, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr705)
Géninformáció
human ... STAT3(6774)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA: 0.05 µg/mL of this antibody is recommended by an independent lab for ELISA testing. Test was conducted on a previous lot.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blot Analysis:
0.1-1 µg/mL of this lot detected phospho-STAT3 (Tyr705) in lysates from human SK-NMC cells stimulated with CNTF.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol-containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
SK-N-MC cells
murine macrophage 4/4 cells, serum-starved for 16 hours then stimulated with Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA) for 10 minutes
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1