ZRB1424
Anti-phospho-Chk1(Ser345) Antibody, clone 3D14 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3D14, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 54.43 kDa
observed mol wt ~55 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
monkey, mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
canine, porcine, feline
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
C-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer345)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Etoposide.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Serine/Threonine-protein kinase Chk1 phosphorylated on Ser345 in lysate from HeLa cells overnight serum starved and treated with Etoposide (20 μg/ml), but not in lysate from untreated cells.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-Chk1 (Ser345) in COS-1 and NIH3T3 cells treated with UV lighrt.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-Chk1 (Ser345) in HeLa cells treated with UV light (50 mJ UV w/1hr recovery).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound phosphorylated Chk1 with a KD of 3.0 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.