MABC1158
Anti-phospho-MLKL (Ser345) Antibody, clone 7C6.1
clone 7C6.1, from mouse
Szinonimák:
Mixed lineage kinase domain-like protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7C6.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer345)
Géninformáció
mouse ... Mlkl(74568)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected phospho-MLKL (Ser345) in Immunocytochemistry applications (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-MLKL (Ser345) in Western Blotting applications (Rodriguez, D.A., et. al. (2016). 23(1):76-88).
Apoptosis & Cancer
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected phospho-MLKL Ser345 in 20 ug of lysate from MLKL -/- mouse embryonic fibroblasts expressing doxycycline-inducible wild-type MLKL-Flag-C construct and treated with TNF alpha (10 ng/mL) and Z-VAD-FMK (25 uM).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1