Fontos dokumentumok
E8655
Anti-E6AP antibody, Mouse monoclonal
clone E6AP-330, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-E2F-6
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
E6AP-330, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~100 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat, monkey
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract from 293T cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... E2F6(1876)
mouse ... E2f6(50496)
rat ... E2f6(313978)
Általános leírás
Monoclonal Anti-E6AP antibody is a useful tool for the study of E6AP and its function in protein degradation. This antibody is specific for E6AP protein in rat, mouse, human and monkey.
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)