05-649
Anti-Chk2 Antibody, clone 7
clone 7, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
CHK2 (checkpoint, S.pombe) homolog, CHK2 checkpoint homolog (S. pombe), checkpoint-like protein CHK2, protein kinase CHK2, serine/threonine-protein kinase CHK2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHEK2(11200)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry: A previous lot of this antibody has been reported by an independent laboratory to detect Chk2 in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Chk2 in HeLa cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blot Analysis: 0.1-1 μg/mL of this lot detected Chk2 in RIPA lysates from Jurkat cells. A previous lot detected Chk2 in lysates from HeLa, 3T3/A31, and A431 cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1