Fontos dokumentumok
RAB1314
Sigma-Aldrich
Human Caspase-7 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.62 ng/mL
standard curve range: 0.614-150 ng/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CASP7(840)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects human Caspase-7. Other species not yet determined.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)