ZMS1139
Anti-MLC-2/MYL2 Antibody, clone 19D3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Cardiac myosin light chain 2, MLC-2s/v, MLC-2v, Myosin light chain 2, slow skeletal/ventricular muscle isoform, Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, Ventricular myosin light chain 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
19D3.1, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 18.79 kDa
observed mol wt ~18 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... MYL2(4633)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in C2C12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLC-2/MYL2 in C2C12 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in lysates from Human skeletal muscle and L6 cells, respectively
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in human heart tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MLC-2/MYL2 in human heart and rat heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)