MABF938
Anti-MxA, clone M143 (CL143)
clone CL143, from mouse
Szinonimák:
MxA, IFI-78K, Interferon-induced GTP-binding protein Mx1, Interferon-induced protein p78, Myxoma resistance protein 1, Myxovirus resistance 1, MX1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL143, monoclonal
faj reaktivitás
guinea pig, human, mouse, rat
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgGκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MX1 (4599)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: Representative lots detected MxA immunoreactivity in patients-derived skin lesion samples using paraffin-embedded tissue sections (Urosevic, M., et al. (2007). J. Clin. Invest. 117(10): 2834–2846; Urosevic, M., et al. (2005). J. Natl. Cancer Inst. 97(15):1143-1153).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MxA expression in MxA-transfected U-87-H4 and U-87-D11, but not untransfected U-87-K4 human gliobastoma cells (Schneider-Schaulies, S., et al. (1994). J. Virol. 68(11):6910-6917).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a robust MxA induction in the lung tissue from guinea pigs that recieved intranasal administration of recombinant human alpha-IFN (Van Hoeven, N., et al. (2009). J. Virol. 83(7): 2851–2861).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a time-dependent MxA induction in the lung tissue from rats following intraperitoneal Seoul virus inoculation (Hannah, M.F., et al. (2008). Brain Behav Immun. 22(4):503-516).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MxA from murine MxA-expressing Swiss 3T3 cells (clone 4.5.15) (Flohr, F., et al. (1999). FEBS Lett. 463(1-2):24-28).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MxA in 10 µg of Swiss 3T3 (clone 4.5.15) cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1