ZMS1109
Anti-VGLUT1 Antibody, clone 3C10.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 7, Vesicular glutamate transporter 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C10.2, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
epitóp szekvencia
Unknown
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
rat ... Slc17a7(116638)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected VGLUT1 in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in Human brain and Mouse brain tissue lysates.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in Rat brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in SH-SY5Y cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected VGLUT1 in Human brain and Rat brain tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)