05-432
Anti-NR1 Antibody, CT
Upstate®, from mouse
Szinonimák:
Grin1, NMDA R1 receptor C1 cassette, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
faj reaktivitás
rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
4 μg of a previous lot immunoprecipitated NR1 from 500mg of rat brain microsomal protein preparation.
Immunocytochemistry:
An independent laboratory has shown positive staining in QT-6 cells, transfected to express NR1, which were fixed with 4% paraformaldehyde/4% sucrose in PBS and in nontransfected cultured rat neurons.
Note: Do not boil the microsomal preparation. Incubate at room temperature for 30-45 minutes.
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected NR1 from 20 μg of rat brain microsomal protein preparation (Catalog # 12-144).
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1