Fontos dokumentumok
SAB5702248
Sigma-Aldrich
Anti-Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Antibody, clone 3J6W3, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
FOLR1,FBP,FOLR
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
3J6W3, monoclonal
form
liquid
molekulatömeg
38 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.93 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500 - 1:1000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
MAQRMTTQLLLLLVWVAVVGEAQTRIAWARTELLNVCMNAKHHKEKPGPEDKLHEQCRPWRKNACCSTNTSQEAHKDVSYLYRFNWNHCGEMAPACKRHF
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOLR1(2348)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the folate receptor family. Members of this gene family bind folic acid and its reduced derivatives, and transport 5-methyltetrahydrofolate into cells. This gene product is a secreted protein that either anchors to membranes via a glycosyl-phosphatidylinositol linkage or exists in a soluble form. Mutations in this gene have been associated with neurodegeneration due to cerebral folate transport deficiency. Due to the presence of two promoters, multiple transcription start sites, and alternative splicing, multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 (NP_000793.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3