MABX34
Anti-Respiratory Syncytial Virus (RSV)
Szinonimák:
Anti-RSV fusion protein Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
klón
monoclonal
form
solution
faj reaktivitás
all
kiszerelés
pkg of 1 mg (MABX34-1KC)
pkg of 10 mg (MABX34-10KC)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG1
vonatkozó betegség(ek)
infectious diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2