MAB858-4
Anti-RSV Antibody, blend, clones 133-1H, 131-2G, and 130-12H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
RSV
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
130-12H, monoclonal
131-2G, monoclonal
133-1H, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Indirect Immunofluorescence at 1:100-200+ (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg