Fontos dokumentumok
Z743996
Worthington LS Series Liquid Nitrogen Refrigerators
LS3000
Szinonimák:
cryo dewar, cryogenic storage, cryopreservation container
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Jellemzők
106 days static holding time
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Worthington LS3000
technika/technikák
cryopreservation: suitable
Magasság
28 13/16 in.
732 mm
külső átmérő
26 in.
660.4 mm
nyakméret
21.6 cm
térfogat
81 L
81000 mL
Általános leírás
These Dewars with canister and rack storage systems offer long-term, cost-effective storage for cells, tissues, and other biological samples. Canisters hold samples in either the vapor or liquid phase depending on the liquid nitrogen level. Temperatures are maintained from –184°C under the closed necktube core to –196°C at the liquid nitrogen level.
  • Ribbed, high strength aluminum body, magneformed necktube design and durable paint system
  • Rack index location ring and internal location fixture, computer compatible box storage is ideal for simple inventory management
  • Superior vacuum performance
  • Lockable lids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)