Fontos dokumentumok
C3171
Dewar 35L accessories
aluminum cane with tube stops
About This Item
UNSPSC kód:
41103000
NACRES:
NB.12
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Worthington 9717089
átmérő × H
1.2 cm × 29 cm
Általános leírás
Holds 5 tubes, each up to approx. 5 cm in height.