Z743997
Worthington LS Series Liquid Nitrogen Refrigerators
LS4800
Szinonimák:
LS Series Refrigerators, Liquid Nitrogen Refrigerators
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
200 days static holding time
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Worthington LS4800
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H
35 in.
889 mm
külső átmérő
27 in.
685.8 mm
nyakméret
21.6 cm
térfogat
130 L
130000 mL
Related Categories
Általános leírás
- Ribbed, high strength aluminum body, magneformed necktube design and durable paint system
- Rack index location ring and internal location fixture, computer compatible box storage is ideal for simple inventory management
- Superior vacuum performance
- Lockable lids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)