Fontos dokumentumok
Z743475
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Szinonimák:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.77
Jellemzők
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CHAM-5000
technika/technikák
PCR: suitable
Általános leírás
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)