Fontos dokumentumok
BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
Szinonimák:
Accessories, Mini cooler, PCR
About This Item
UNSPSC kód:
41103025
NACRES:
NB.51
material
polypropylene
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 781260
technika/technikák
PCR: suitable
Általános leírás
For protecting samples from warming. The mini PCR cooler keeps samples at 4 °C for approx. 3 hours. The insulating gel changes from violet to pink at 7 °C. Suitable for 0.2 mL single vessels, 8-strips, 12-strips as well as 96-well PCR plates.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)