Fontos dokumentumok
Z740273
Aluminum heating/cooling block
Holds 80 x 1.5 mL tubes
Szinonimák:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.35
material
aluminum
Jellemzők
Holds 80 x 1.5 mL tubes
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CHAM-8000
technika/technikák
PCR: suitable
méret
210x67x32 mm
Általános leírás
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)