Fontos dokumentumok
Z743486
Aluminum heating/cooling block
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
Szinonimák:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.12
Jellemzők
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CHAM-3200
Általános leírás
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Alkalmazás
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)